Documentos
R552631
4-OXO-3,4-2H-PHTHALAZINE-1-CARBOTHIOIC ACID ETHYLAMIDE, HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C11H12BrN3OS
Número CAS:
Peso molecular:
314.206
Número MDL:
Outras notas