Documentos
R552488
3-(4-CHLOROPHENYL)-1-(2-METHOXY-2-OXOETHYL)-6,7-DIHYDRO-5H-PYRROLO[1,2-A]IMIDAZOL-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H16BrClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
371.664
Número MDL:
Outras notas