Documentos
R549711
ETHYL (2-{[({5-[(2-{[4-(2-ETHOXY-2-OXOETHYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]AMINO}-2-OXOETHYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETYL]AMINO}-1,3-THIAZOL-4-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H22N6O6S5
Número CAS:
Peso molecular:
602.755
Número MDL:
Outras notas