Documentos
R544434
DIETHYL 5-({[5-(4-METHOXYPHENYL)-7-(TRIFLUOROMETHYL)PYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-2-YL]CARBONYL}AMINO)-3-METHYL-2,4-THIOPHENEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H23F3N4O6S
Número CAS:
Peso molecular:
576.556
Número MDL:
Outras notas