Documentos
R543837
4-BROMO-N-[3-[(4-BROMOBENZOYL)AMINO]-5-(2-METHYLPHENOXY)PHENYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H20Br2N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
580.28
Número MDL:
Outras notas