Documentos
R543098
7-(3-CHLORO-BUT-2-ENYL)-3-METHYL-8-OCTYLSULFANYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H27ClN4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
398.958
Número MDL:
Outras notas