Documentos
R540463
4-NAPHTHALEN-2-YL-1-(2-(4-NITRO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-PYRIMIDIN-1-IUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H16BrN3O3
Número CAS:
Peso molecular:
450.295
Número MDL:
Outras notas