Documentos
R537233
4-(4-METHYL-PIPERAZIN-1-YL)-2-THIOPHEN-2-YL-QUINOLINE, DI-HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H21Br2N3S
Número CAS:
Peso molecular:
471.26
Número MDL:
Outras notas