Documentos
R525928
N'-[(E)-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-4,5-DIHYDRO-1H-BENZO[G]INDAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H20N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
376.419
Número MDL:
Outras notas