Documentos
R509132
5-(4-CHLORO-BENZYLOXY)-2-METHYL-BENZOFURAN-3-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H15ClO4
Número CAS:
Peso molecular:
330.771
Número MDL:
Outras notas