Documentos
R502588
7-(4-TERT-BUTYL-BENZYLOXY)-6-METHYL-2,3-DIHYDRO-1H-CYCLOPENTA(C)CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H26O3
Número CAS:
Peso molecular:
362.473
Número MDL:
Outras notas