Key Documents
R495042
N,N'-(9,9',10,10'-TETRAOXO-9,9',10,10'-TETRAHYDRO-1,1'-BIANTHRACENE-4,4'-DIYL)DIBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C42H24N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
652.669
Número MDL:
Outras notas