Documentos
R494925
7-OXO-7H-BENZO(DE)BENZO(4,5)IMIDAZO(2,1-A)ISOQUINOLINE-11-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H9N3O
Número CAS:
Peso molecular:
295.303
Número MDL:
Outras notas