Documentos
R494135
2-CHLORO-6-OXO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO[C]CHROMEN-3-YL 2-{[(BENZYLOXY)CARBONYL]AMINO}-4-(METHYLSULFANYL)BUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H26ClNO6S
Peso molecular:
516.017
Número MDL:
Outras notas