Documentos
R482986
2-(2,4-DICHLORO-PHENOXY)-N-(4-(4,6-DIMETHYL-PYRIMIDIN-2-YLSULFAMOYL)PH)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H18Cl2N4O4S
Número CAS:
Peso molecular:
481.361
Número MDL:
Outras notas