Documentos
R472107
2-BENZOTRIAZOL-1-YL-ACETIC ACID (5-BROMO-2-METHOXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H14BrN5O2
Número CAS:
Peso molecular:
388.226
Número MDL:
Outras notas