Documentos
R468398
2,2,3,3-TETRAFLUORO-3-(OCTAFLUORO-MORPHOLIN-4-YL)-N-(4-VINYL-PH)-PROPIONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H8F12N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
476.224
Número MDL:
Outras notas