Documentos
R460400
ETHYL 2-({2-[(6-TERT-BUTYL-3-CYANO-4-PHENYL-2-PYRIDINYL)SULFANYL]PROPANOYL}AMINO)-4,5-DIMETHYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H31N3O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
521.706
Número MDL:
Outras notas