Documentos
R460176
(4,5,6,7-TETRACHLORO-1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-ISOINDOL-2-YL)-ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C10H3Cl4NO4
Número CAS:
Peso molecular:
342.952
Número MDL:
Outras notas