Documentos
R457973
2-(4-BROMOPHENYL)-2-OXOETHYL 1,3-DIOXO-2-{4-[(PENTYLOXY)CARBONYL]PHENYL}-5-ISOINDOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C29H24BrNO7
Número CAS:
Peso molecular:
578.421
Número MDL:
Outras notas