Documentos
R455040
N'-[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]-3-(3-METHYL-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H20N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
328.374
Número MDL:
Outras notas