Documentos
R452831
4-[(E)-({[(1-ETHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]-2,6-DIMETHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H24N4O5S
Número CAS:
Peso molecular:
456.524
Número MDL:
Outras notas