Documentos
R452440
(1E)-1-(4-CHLOROPHENYL)ETHANONE (6-TERT-PENTYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H27ClN4S
Número CAS:
Peso molecular:
427.015
Número MDL:
Outras notas