Documentos
R448176
2-(4-CHLORO-2-HYDROXY-PHENYL)-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID BENZYLIDENE-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H16ClN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
401.856
Número MDL:
Outras notas