Documentos
R444928
2-METHYL-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID (4-METHOXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H17N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
319.366
Número MDL:
Outras notas