Documentos
R402311
3-(3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)-PROPIONIC ACID (4-CHLORO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H17ClN4O
Número CAS:
Peso molecular:
304.782
Número MDL:
Outras notas