Key Documents
R402095
1,4,5,6-4H-CYCLOPENTAPYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (3-MEO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H16N4O2
Peso molecular:
284.32
Número MDL:
Outras notas