Documentos
R399701
2-PHENYL-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID (1-(4-HEXYL-PHENYL)-ETHYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C30H31N3O
Número CAS:
Peso molecular:
449.601
Número MDL:
Outras notas