Key Documents
R399582
2-PHENYL-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID (2-HYDROXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H17N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
367.411
Número MDL:
Outras notas