Documentos
R391921
6-BENZYLSULFANYL-2-METHYL-5-(TRIPHENYL-PHOSPHANYLIDENE)-5H-PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C30H25N2OPS
Número CAS:
Peso molecular:
492.584
Número MDL:
Outras notas