Documentos
R384690
2-(6-OXO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YLOXY)-PROPIONIC ACID ME ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H18O5
Número CAS:
Peso molecular:
302.33
Número MDL:
Outras notas