Documentos
R382787
4-METHYL-2-OXO-3-PROPYL-2H-CHROMEN-7-YL 3-METHYL-2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}BUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H29NO6S
Peso molecular:
471.577
Número MDL:
Outras notas