Documentos
R373176
N-(4-ADAMANTAN-1-YL-THIAZOL-2-YL)-N'-PYRIDIN-2-YLMETHYL-OXALAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H24N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
396.515
Número MDL:
Outras notas