Documentos
R367486
2-BROMO-N-[[(2-BROMOBENZOYL)AMINO](4-FLUOROPHENYL)METHYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H15Br2FN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
506.172
Número MDL:
Outras notas