Documentos
R364819
4H-CYCLOPENTAPYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (3-ETHOXY-4-HO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H18N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
314.347
Número MDL:
Outras notas