Documentos
R362948
METHYL 4-{2-[(4-HYDROXY-2-OXO-1-PROPYL-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)CARBONYL]HYDRAZINO}-4-OXOBUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H21N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
375.385
Número MDL:
Outras notas