Documentos
R357545
1-(3,6-DICHLORO-CARBAZOL-9-YL)-3-(2,4-DIMETHOXY-PHENYLAMINO)-PROPAN-2-OL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H22Cl2N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
445.349
Número MDL:
Outras notas