Documentos
R349585
5,7-BIS-(4-CHLORO-PHENYL)-4,7-DIHYDRO-(1,2,4)TRIAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H12Cl2N4
Número CAS:
Peso molecular:
343.218
Número MDL:
Outras notas