Documentos
R347442
5-(4-METHOXY-BENZYLIDENE)-3-(2-METHOXY-PHENYL)-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H15NO3S2
Número CAS:
Peso molecular:
357.453
Número MDL:
Outras notas