Documentos
R346705
ISOBUTYL 2-[(5-OXO-3-THIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)AMINO]PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C10H16N4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
272.328
Número MDL:
Outras notas