Documentos
R339024
8-DODECYLSULFANYL-7-ISOPROPYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H36N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
408.611
Número MDL:
Outras notas