Documentos
R296511
7-HEXADECYL-3-METHYL-8-PROPYLSULFANYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H44N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
464.719
Número MDL:
Outras notas