Documentos
R279927
8-AZEPAN-1-YL-7-(2-HO-3-PHENOXY-PROPYL)-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H27N5O4
Número CAS:
Peso molecular:
413.48
Número MDL:
Outras notas