Documentos
R279412
8-AMINO-7-(3-(4-CL-PHENOXY)-2-HO-PROPYL)-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H16ClN5O4
Número CAS:
Peso molecular:
365.779
Número MDL:
Outras notas