Documentos
R246301
2-TERT-BUTYL-4-MORPHOLIN-4-YL-4H-BENZO(E)(1,3)OXAZIN-1-YLIUM, TETRAFLUORO BORATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H25BF4N2O2
Peso molecular:
364.194
Número MDL:
Outras notas