Documentos
R240958
N-(3,5-DIOXO-10-OXA-4-AZA-TRICYCLO(5.2.1.0(2,6))DEC-8-EN-4-YL)-PHENOXY-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H14N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
314.3
Número MDL:
Outras notas