Documentos
R224812
ALLYL(4-{[ALLYL(DIETHYL)AMMONIO]METHYL}BENZYL)DIETHYLAMMONIUM DIBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H38Br2N2
Número CAS:
Peso molecular:
490.37
Número MDL:
Outras notas