Documentos
R157112
HEXANOIC ACID (2,2,2-TRICHLORO-1-(3-PHENYL-THIOUREIDO)-ETHYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H20Cl3N3OS
Número CAS:
Peso molecular:
396.769
Número MDL:
Outras notas