Documentos
R153222
NAPHTHALENE-CARBOXYLIC ACID (2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(2-I-PH)-THIOUREIDO)-ET)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H15Cl3IN3OS
Número CAS:
Peso molecular:
578.689
Número MDL:
Outras notas