Documentos
R152617
1-METHYL-2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]OXY}PROPYL 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H22O6S2
Número CAS:
Peso molecular:
398.5
Número MDL:
Outras notas